missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ GFM Massendurchflussmesser

Für das kostengünstige und bequeme Ablesen von Durchflussraten von Gasen. Der Aalborg™ GFM-Massendurchflussmesser verfügt über ein robustes Design in Verbindung mit höchster Messgenauigkeit und bietet so vielseitige und kostengünstige Möglichkeiten für die Durchflussmessung.

Marke:  Aalborg™ GFM17A-VAL6-A0/3NC-03-SS

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11892270

  • 974.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Feste Metallkonstruktion
  • Integrierte neigbare LCD-Anzeige
  • Schutzschaltung
  • Kann als tragbares Gerät verwendet werden
  • Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
  • TiO – Summiereroption

Certifications

NIST

Spezifikation

Spezifikation

Durchflussmesser
Aluminium
NIST
0 bis 50 ml/min
12–26 V, 200 mA (maximal)
32 °F bis 122 °F
0,63 cm (0,25 in.)
± 1 %
1000 psi (70 bar)
Stickstofftransport
Ablesen der Gasdurchflussraten
0 bis 25 %, (Vollausschlag)
0 °C bis 50 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt