Learn More
Aalborg™ GFM Massendurchflussmesser
Für das kostengünstige und bequeme Ablesen von Durchflussraten von Gasen. Der Aalborg™ GFM-Massendurchflussmesser verfügt über ein robustes Design in Verbindung mit höchster Messgenauigkeit und bietet so vielseitige und kostengünstige Möglichkeiten für die Durchflussmessung.
Marke: Aalborg™ GFM37S-VAL6-B0/3CA-11-SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Feste Metallkonstruktion
- Integrierte neigbare LCD-Anzeige
- Schutzschaltung
- Kann als tragbares Gerät verwendet werden
- Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
- TiO – Summiereroption
Certifications
NIST
Spezifikation
Durchflussmesser | |
Stainless Steel | |
NIST | |
0 bis 15 LPM | |
12–26 V, 200 mA (maximal) | |
32 °F bis 122 °F | |
0,63 cm (0,25 in.) |
± 1 % | |
1000 psig | |
Transports carbon dioxide | |
Ablesen der Gasdurchflussraten | |
0 bis 25 %, (Vollausschlag) | |
0 °C bis 50 °C |