Learn More
Aalborg™ Gasmassendurchflussregler
Entwickelt zur Anzeige und Steuerung eingestellter Durchflussraten von Gasen. Der Aalborg™ Gasmassendurchflussregler vereint die Eigenschaften und die Genauigkeit herkömmlicher Massendurchflussgeräte in einem einzigartigen kompakten Design zu niedrigen Kosten, die bisher unerreichbar waren.
1415.00 CHF - 1670.00 CHF
Spezifikation
Typ | Durchflussregler |
---|---|
Genauigkeit | ± 1 % |
Nenndruck | 25 psi (1.73 bar) |
Anschlüsse | 0.63-cm-Klemmverschraubung (0.25 Zoll) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzeige und Steuerung des eingestellten Gasdurchflusses |
Produktcode | Marke | Flussratenbereich | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussratenbereich | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11783459
|
Aalborg™
GFC17A-VAL6-C0/3AB-01-SS |
0 bis 10 ml/min. | Lufttransport |
1415.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11777899
|
Aalborg™
GFC37A-VAL6-C0/3AB-31-SS |
0 bis 30 LPM | Lufttransport |
1670.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11767899
|
Aalborg™
GFC37A-VAL6-C0/3NC-30-SS |
0 bis 20 LPM | Stickstofftransport |
1670.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11747879
|
Aalborg™
GFC17A-VAL6-C0/3AB-07-SS |
0 bis 1 LPM | Lufttransport |
1415.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Feste Metallkonstruktion
- Integrierte neigbare LCD-Anzeige
- Schutzschaltung
- Kann als tragbares Gerät verwendet werden
- Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
- TiO – Summiereroption
Certifications
NIST
Spezifikation
Durchflussregler | |
25 psi (1.73 bar) | |
Anzeige und Steuerung des eingestellten Gasdurchflusses | |
0 °C bis 50 °C |
± 1 % | |
0.63-cm-Klemmverschraubung (0.25 Zoll) | |
12–26 V, 200 mA (maximal) |