Learn More
Aalborg™ Gasmassendurchflussregler
Entwickelt zur Anzeige und Steuerung eingestellter Durchflussraten von Gasen. Der Aalborg™ Gasmassendurchflussregler vereint die Eigenschaften und die Genauigkeit herkömmlicher Massendurchflussgeräte in einem einzigartigen kompakten Design zu niedrigen Kosten, die bisher unerreichbar waren.
Marke:  Aalborg™ GFC37A-VAL6-C0/3AB-31-SS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11777899
  • 1670.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Feste Metallkonstruktion
  • Integrierte neigbare LCD-Anzeige
  • Schutzschaltung
  • Kann als tragbares Gerät verwendet werden
  • Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
  • TiO – Summiereroption
Certifications
NIST
Spezifikation
Spezifikation
Durchflussregler
25 psi (1.73 bar)
Lufttransport
Anzeige und Steuerung des eingestellten Gasdurchflusses
±0,25% (Endwert)
0 °C bis 50 °C
± 1 %
0.63-cm-Klemmverschraubung (0.25 Zoll)
0 bis 30 LPM
12–26 V, 200 mA (maximal)
32 °F bis 122 °F