Learn More
SCAT™ Sicherheitstrichter MARCO mit Deckel, V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr. Auch in antistatischem Kunststoff erhältlich.
124.00 CHF - 335.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Produkttyp | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Produkttyp | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16852130
|
SCAT™
318962 |
Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, Typ 2 | GL45. |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17155501
|
SCAT™
306980 |
Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, Typ 1 | GL45. |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16802140
|
SCAT™
318985 |
Lanze (220 mm), Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel | S50. |
155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16892130
|
SCAT™
318983 |
Lanze (220 mm), Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel | S51. |
135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16842130
|
SCAT™
318961 |
Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, Typ 1 | S55. |
130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16882130
|
SCAT™
318981 |
Lanze (220 mm), Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel | Gehäuse S55 |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16832130
|
SCAT™
318960 |
Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, Typ 1 | S60/61 |
135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16872130
|
SCAT™
318980 |
Lanze (220 mm), Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel | S60/61 |
140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16812130
|
SCAT™
317651 |
Füllstandskontrolle, Länge des Schwimmers 190 mm, abnehmbares Sieb und Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel | S60/61 |
326.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16802130
|
SCAT™
317637 |
Füllstandskontrolle, Länge des Schwimmers 150 mm, abnehmbares Sieb und Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel | S60/61 |
335.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16862130
|
SCAT™
318964 |
Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, Typ 1 | S65. |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16872140
|
SCAT™
318984 |
Lanze (220 mm), Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel | S65. |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17863530
|
SCAT™
317639 |
Removable Sieve, Earthing Cable, Level Control w/ 150 mm Floater | Safety Funnel w/ Hinged Lid | S70/71 |
326.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17208870
|
SCAT™
318630 |
Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Sicherheitstrichter mit Klappdeckel, Doppelgewinde | R2 in. BSP/G2 (m) und 2 in. Tri-Sure (m) |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17957250
|
SCAT™
318965 |
Trichter mit Deckel, abnehmbares Sieb, Erdungskabel | Safety Funnel w/ Hinged Lid |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Der Sicherheitsdeckeltrichter 'MARCO', V2.0 ist ein moderner Deckeltrichter aus hochwertigem HDPE mit extrem hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien
- Die integrierte Griffkante am Trichterdeckel erhöht die Griffigkeit, ohne den eventuell konturierten Deckel berühren zu müssen
- Der innovative Trichterdeckel mit integriertem Dichtring verschließt den Trichterrand und verhindert den Austritt von explosiven oder gesundheitsgefährdenden Gasen
- Ein robustes Scharnier garantiert eine lange Lebensdauer des Verschlussmechanismus
- Die drehbare Schraubkappe erleichtert das Auf- und Abschrauben des Deckeltrichters auf und vom Kanister
- Mit herausnehmbarem Sieb für einfache Reinigung
- Die nicht leitfähige Version des Sicherheitsdeckeltrichters 'MARCO' V2.0 entspricht aufgrund ihrer blau-weißen Farbgebung dem SCAT-Farbschema
- Die leitfähigen Ausführungen des Sicherheitsdeckeltrichters 'MARCO' V2.0 sind in schwarz und unterscheiden sich damit farblich deutlich von der nicht leitfähigen Ausführung
Spezifikation
140 mm | |
Schwarz |