Learn More
SCAT™ Deckeltrichter 'MARCO', V2.0
SCAT Sicherheitstrichter 'MARCO' V2.0 können sicher verschlossen werden und verhindern Zündgefahr.
105.00 CHF - 194.00 CHF
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Enthält | Anzahl Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Enthält | Anzahl Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16832140
|
SCAT™
318992 |
370 mm | Funnel with Hinged Lid and Lance | GL45 |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16609095
|
SCAT™
318952 |
150 mm | Funnel with Hinged Lid, No Lance | GL45 |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16862140
|
SCAT™
318995 |
370 mm | Funnel with Hinged Lid and Lance | S50 |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16629095
|
SCAT™
318955 |
150 mm | Funnel with Hinged Lid, No Lance | S50 |
140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16822130
|
SCAT™
318953 |
150 mm | Funnel with Hinged Lid, No Lance | S51 |
107.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16842140
|
SCAT™
318993 |
370 mm | Funnel with Hinged Lid and Lance | S51 |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16822140
|
SCAT™
318991 |
370 mm | Funnel with Hinged Lid and Lance | S55 |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16699085
|
SCAT™
318951 |
150 mm | Funnel with Hinged Lid, No Lance | S55 |
126.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
16812140
|
SCAT™
318990 |
370 mm | Funnel with Hinged Lid and Lance | S60/61 |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16689085
|
SCAT™
318950 |
150 mm | Funnel with Hinged Lid, No Lance | S60/61 |
121.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
16852140
|
SCAT™
318994 |
370 mm | Funnel with Hinged Lid and Lance | S65 |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16619095
|
SCAT™
318954 |
150 mm | Funnel with Hinged Lid, No Lance | S65 |
107.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17898723
|
SCAT™
318957 |
370 mm | Funnel with Hinged Lid, No Lance | CPC/Justrite |
194.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17957260
|
SCAT™
318956 |
150 mm | Funnel with Hinged Lid, No Lance | S70/71 |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17947250
|
SCAT™
318996 |
370 mm | Funnel with Hinged Lid and Lance | S70/71 |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
18626468
|
SCAT™
318958 |
150 mm | Funnel with Hinged Lid, No Lance | 38-430 (Wheaton) |
106.00 CHF
1 Bogen |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ein moderner Deckeltrichter aus hochwertigem HDPE mit extrem hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien
- Die integrierte Greifkante am Trichterdeckel erhöht die Griffsicherheit, ohne den möglicherweise konturierten Deckel berühren zu müssen
- Der innovative Trichterdeckel mit integriertem Dichtring schließt die Trichterkante und verhindert das Entweichen von explosiven oder gesundheitsgefährdenden Gase
- Ein robustes Scharnier garantiert eine lange Lebensdauer des Schließmechanismus
- Die drehbare Schraubkappe macht es leichter, den Deckeltrichters auf den Kanister aufzuschrauben und abzuschrauben
- Mit abnehmbarem Sieb für einfache Reinigung
- Die nichtleitende Version des MARCO V2.0 harmoniert aufgrund seiner blauen und weißen Färbung mit dem SCAT Farbschema
- Die leitfähigen Versionen des MARCO V2.0 sind schwarz und unterscheiden sich dadurch deutlich in der Farbe von der nichtleitenden Version
Spezifikation
300 mL | |
HDPE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ Deckeltrichter 'MARCO', V2.0