missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Maraviroc, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18084382
Zum Warenkorb hinzufügen

Maraviroc, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 18084382
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18084382

Marke: Tocris Bioscience 3756/10

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective CCR5 antagonist

Selective CCR5 antagonist; displays potent anti-HIV-1 activity. Prevents the interaction of HIV-1 gp120 and CCR5 (IC50 = 6.4 nM), inhibiting HIV-1 entry. Exhibits antinociceptive effects in a rat model of neuropathic pain. Also inhibits CCL3 (MIP-1α) binding to CCR5. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 376348-65-1
Summenformel C29H41F2N5O
Molekulargewicht (g/mol) 513.678
InChI-Schlüssel GSNHKUDZZFZSJB-HLMSNRGBSA-N
Synonym maraviroc, selzentry, celsentri, maraviroc usan, celsentri tm, selzentry tm, 3h maraviroc, unii-md6p741w8a, pro 140 & maraviroc, mvc
PubChem CID 3002977
IUPAC-Name 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-[(1S,5R)-3-(3-methyl-5-propan-2-yl-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]-1-phenylpropyl]cyclohexane-1-carboxamide
SMILES CC1=NN=C(N1C2CC3CCC(C2)N3CCC(C4=CC=CC=C4)NC(=O)C5CCC(CC5)(F)F)C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Maraviroc
Menge 10 mg
Formelmasse 513.67
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Maraviroc, Tocris Bioscience™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt