Learn More
Thermo Scientific™ Marathon 9mm I.D. Septa in Glass Jar
Verwenden Sie gering-blutende, robuste BTO-Septen für anspruchsvolle GC-MS-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 313P3240
126.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15224543
  • 128.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Spezifikation
Low Bleed Septum
Trace and Focus GC-Geräte
Silikon
9 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Marathon 9mm I.D. Septa in Glass Jar >