Learn More
Thermo Scientific™ Marathon 11mm I.D. Septa in Glass Jar
Verwenden Sie gering-blutende, robuste BTO-Septen für anspruchsvolle GC-MS-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 313P3233
95.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Low Coring Septum | |
Trace and Focus GC-Geräte | |
Silikon | |
11 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Marathon 11mm I.D. Septa in Glass Jar >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur