Learn More
MAP2 Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB300-213
Artikelnummer. 18748383
  • 594.00 CHF / 0.05 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
MAP2 Polyclonal antibody specifically detects MAP2 in Human, Mouse, Rat, Feline samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Knockdown.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MAP2 Antibody, Novus Biologicals™ > 0.05mL; Unlabeled