Learn More
Buerkle™ Handbetriebene Senkspule
Mit der Handbetriebene Senkspule können Tauchflaschen/-bomben sicher in Schächte, Brunnen und Tanks auf die gewünschte Tiefe abgelassen und zurückgezogen werden. Die Handseilspulen können mit verschiedensten Seilen oder Ketten ausgerüstet werden.
117.00 CHF - 312.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Manuell betriebene Tragtrommel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tauchflaschen und Eintauchzylinder |
Außendurchmesser (metrisch) | 180 mm |
Länge (metrisch) | 150 m für Kabel mit 2 mm Durchmesser |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10749032
|
Buerkle™
5309-0010 |
Grün | 55 mm |
117.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10152462
|
Buerkle™
5309-0020 |
schwarz | 55 mm |
199.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10043792
|
Buerkle™
5309-0030 |
schwarz | 180 mm |
312.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit den Handseilspulen können Tauchflaschen/-bomben sicher in Schächte, Brunnen und Tanks auf die gewünschte Tiefe abgelassen und zurückgezogen werden. Die Handseilspulen können mit verschiedensten Seilen oder Ketten ausgerüstet werden.
Werden brennbare oder leicht entzündliche Flüssigkeiten gesammelt, müssen elektrisch leitfähige Handseilspulen, ggf. mit Erdungskabel, verwendet werden. Die Tauchflaschen müssen aus nicht funkenziehendem Metall hergestellt sein.
- Hohe Wickelkapazität bis 150 m bei Seildurchmesser 2 mm
- Spulenbreite innen 44 mm, außen 55 mm, Ø innen 100 mm, außen 180 mm
Bitte gewünschtes Senkseil separat bestellen!
Spezifikation
Manuell betriebene Tragtrommel | |
Tauchflaschen und Eintauchzylinder | |
180 mm | |
150 m für Kabel mit 2 mm Durchmesser |