Learn More
Cole-Parmer™ Manuelles Etikettenprägegerät für das Labor
Mit dem kostengünstigen manuellen Labor-Etikettenprägegerät können Sie an jedem Arbeitsplatz ein Gerät zur Erstellung von Etiketten vorhalten.
Marke:  Cole-Parmer™ 65543-42
Artikelnummer. 17387629
  • 33.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verwenden Sie dieses wirtschaftliche Gerät, um einfach kennzeichnende Etiketten für Chemikalien, Flaschen, Regale und Geräte zu erstellen.
  • Selbstklebendes, farbiges Klebeband haftet fest auf jeder Oberfläche, einschließlich Glas, Kunststoff, Metall, Gummi und Holz.
  • Die großen, erhabenen weißen Buchstaben sind aus 2,4 m (8 Fuß) Entfernung gut lesbar.
  • Die Bedienung ist einfach — Wählen Sie einen Buchstaben, drücken Sie den Griff, und ziehen Sie nach Abschluss den Hebel an der Vorderseite des Geräts nach unten, um das Band abzuschneiden.
  • Die Easy-Peel™-Perforation ermöglicht ein schnelles und wirksames Abziehen der Etikettenrückseite.
  • Das Band ist in mehreren Farben erhältlich, sodass Sie Etiketten für bestimmte Anforderungen mit Farbcodes versehen können.
Spezifikation
Spezifikation
Blau
3/8 in.
9,5 mm
Selbstklebend
Rolle
9,8 ft.
3 m
9,8 ft. x 3/8 in. (3 m x 9,5 mm)
Unsteril
Zwei Rollen mit blauem und rotem Beschriftungsband, 9,8 ft. x 3/8 in. (3 m x 9,5 mm)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Manuelles Etikettenprägegerät für das Labor > Klebstofftyp:Selbstklebend; Format:Rolle; Abmessungen (LxB):3 m x 9,5 mm (9,8 Fuß x 3/8 Zoll.)