Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle GC-Spritzen
Mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen können Sie problemlos exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 365C0221
142.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13476806
  • 150.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Nutzen Sie die manuellen GC-Spritzen von Thermo Scientific™ für exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen. Das robuste, praxisbewährte Design ist für das Durchstechen des Septums optimiert. Die Spritzen sind aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing und decken einen großen Bereich verschiedener Volumina ab. Gut ablesbare Markierungen gewährleisten Reproduzierbarkeit.
  • Syringes available in a range of volumes
  • PTFE Luer-Lok™ syringes
  • PTFE Luer Slip syringes
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    5.0 μL; 85 mm L; Plunger-in-needle
    85 mm
    Nein
    5 μl
    Konus
    23s G
    GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
    Je
    85 mm
    TriPlus RSH Autosampler
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Thermo Scientific™ Manuelle GC-Spritzen > 5 μL FN Syringe, 85mm Length, 23S gauge, Cone, 1/PK
    Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.