Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle GC-Spritzen
Mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen können Sie problemlos exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 365F1901
82.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10311005
  • 82.96 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Nutzen Sie die manuellen GC-Spritzen von Thermo Scientific™ für exakte, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen. Das robuste, praxisbewährte Design ist für das Durchstechen des Septums optimiert. Die Spritzen sind aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing und decken einen großen Bereich verschiedener Volumina ab. Gut ablesbare Markierungen gewährleisten Reproduzierbarkeit.
  • Spritzen erhältlich in verschiedenen Volumen
  • PTFE Luer-Lock™ Spritzen
  • PTFE-Spritzen mit Luer-Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 µl; Länge 50 mm; abnehmbar
50 mm
Nein
25 μl
Kegel
365RN225
25 G
GC-Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
Ea.
50 mm
GC Autosampler
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Manuelle GC-Spritzen > Volumen 25 μl; Länge 50 mm; 25 Gauge, abnehmbare Kanüle
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.