Learn More
Veolia Water Systems ENTSALZUNGSANLAGE 60-400L/H MAN.
Mit einer Leitfähigkeit von 15 bis 30 μS und einer Produktion von 60 bis 400 l/h eignet sich dieses analoge Leitfähigkeitsmessgerät für die Überwachung der Qualität des erzeugten Wassers.
Marke:  Veolia Water Systems PRDIRZ0024
Artikelnummer. 11960277
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Produktion von 60 bis 400l/h deionisiertes Wasser
  • Leitfähigkeit von 15 bis 30 μS
  • Hauptwasserleitung anionische und kationische Trennung
  • Analoges Leitfähigkeitsmessgerät zur Qualitätsprüfung des erzeugten Wassers
  • Manuelle Regenerierung von Harzen durch Durchfluss von HCl- und NaOH-Lösungen
  • Stromversorgung bei 1.5 bis7 bar und 35 °C max
Spezifikation
Spezifikation
Manuelle Deionisierungsfunktion
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Veolia Water Systems ENTSALZUNGSANLAGE 60-400L/H MAN. > Produkttyp: Manuelle Deionisierungsfunktion