Learn More
Fisherbrand™ Manueller Entdeckler, Stahl, nicht autoklavierbar
Manuelle Entbördelwerkzeuge ermöglichen das Entfernen von Aluminiumdichtungen ohne Bruchgefahr.
Marke: Fisherbrand™ 13 07 0003
378.26 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entdeckler
- Manuell
- Stahl
Spezifikation
Manual | |
Manuell | |
Aluminiumkappe | |
13 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30