Learn More
Thermo Scientific™ Manuelle Bördelzangen, Entbördelzangen und Entdeckelungszangen
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelungen oder entfernen Sie Versiegelungen mit minimalem Risiko von Beschädigung.
Marke: Thermo Scientific™ C4013-101
Beschreibung
Erzielen Sie sichere, wiederholbare Bördelränder oder entfernen Sie Verschlüsse mit minimalem Risiko von Beschädigungen mit manuellen Thermo Scientific™ Bördelzangen, Entbördelzangen und Entdeckelungszangen, die auch für National oder Chromacol Fläschchen geeignet sind.
HandbördelzangeLeichte Präzisionsbördelzangen zum Aufbringen von Verschlüssen auf Chromatographie- und Serumfläschchen. Für standardmäßige Aluminiumverschlüsse oder Flip-Off-Verschlüsse.
- Werkseitig auf das ordnungsgemäße Bördeln von Verschlüssen mit Standarddicke eingestellt
- Dank der justierbaren Stellschraube am Griff können Verschlüsse mit einem Septum unterschiedlicher Dicke aufgebördelt werden
Hand-Entbördelzange
Geschmiedete Zange, mit geeigneter Grifffläche zum Entfernen der aufgeführten Verschlussgrößen.
- Zange einfach an der Verschlussoberseite ansetzen und zum Entfernen des Verschlusses drücken und nach oben ziehen
Hand-Entdeckelungszange
Entdeckelungskopf direkt auf dem Verschluss platzieren und zusammendrücken.
- Minimiert Schäden am Rand von Chromatographie- und Serumfläschchen
- Entfernt standardmäßige Aluminium- sowie zahlreiche Stahlverschlüsse
Spezifikation
Entdeckelungszange | |
Handentdeckelungszange | |
13 mm | |
National |
Je 1 | |
National Fläschchen, Chromacol Fläschchen | |
Industrielle Chromatographie |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.