Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen
Bördelwerkzeuge ermöglichen einen reproduzierbaren, sicheren Fläschchen-Verschluss.
Marke:  Fisherbrand™ 20 06 0170
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11875050
  • 931.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bördelzange
  • Manuell
  • Stahl
  • Nicht autoklavierbar
  • Verstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mm Bördelzange
Stahl
Für Flip Tear Up
20 mm
Nicht autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Klappdeckel/Klappdichtungen oder Klappdichtungen zum Aufreißen > Für 20 mm-Kappen, für Flip Tear Up