Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Aluminium/Stahlkappen
Beschreibung
- Bördelzange
- Manuell
- Stahl
- Nicht autoklavierbar
- Verstellbar
Spezifikation
Bördelzange | |
7,5 mm | |
Stahl | |
Nicht autoklavierbar |
Focus On Chromatography
DateigrößeVersion: 78.6 MB
Focus On Chromatography
DateigrößeVersion: 75.3 MB
Focus On Chromatography
DateigrößeVersion: 78 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange, Stahl, für Aluminium/Stahlkappen > Für 7.5 mm-Kappen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur