Learn More
Scotsman™ Flockeneismaschine mit Vorratsbehälter
Das Eis wird bei einer Temperatur knapp unter null Grad ausgegeben. Die Scotsman™ Scheibeneismaschine mit Vorratsbehälter kann bis zu 70 kg Scheibeneis pro Tag herstellen und bis zu 25 kg lagern. Das Scheibeneis hat einen Restwassergehalt von 25 % und wird in einem isolierten Vorratsbehälter mit Kunststoffauskleidung gelagert. Der Behälter hat eine Öffnung an der Vorderseite für leichten Zugriff.
Marke: Scotsman™ AF80AS
Beschreibung
Das Eis wird mit einer Temperatur knapp unter Null Grad ausgegeben und hat einen Restwassergehalt von 25 %. Das Scheibeneis wird in einem isolierten Vorratsbehälter mit Kunststoffauskleidung gelagert. Der Behälter hat eine Öffnung an der Vorderseite für leichten Zugriff. Stromversorgung 230 V /50 Hz.
- Erzeugung von bis zu 70 kg (154 lbs.) Flockeneis pro Tag
- Lagerung von bis zu 25 kg (55 lbs.) Eis im integrierten Vorratsbehälter
- Druck-basierte Wasserfüllstandsüberwachung funktioniert mit entmineralisiertem oder unbehandeltem Wasser
- Elektronisch gesteuerter Betrieb, mit Selbstdiagnose-Funktionen mit externen Alarmleuchten, die Betriebsinformationen für Frühwarnungen und schnelle Diagnose von Betriebsproblemen bieten
- Plug-und-Play-Konfiguration direkt aus der Verpackung – einfach an die Wasserleitung und den Wasserauslass anschließen
- Externe Komponenten bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl, gefertigt für optimales ästhetisches Aussehen durch überlegene Passform und Verarbeitung
- Ergonomisch bequeme, geneigte und versenkbare Vorratsbehältertür
- Frontzugang für einfache Wartung
- Luftein- und auslass auf der Vorderseite ermöglicht Einbau-Installationen
- FCK-freies Kältemittel R-134a
- 120 mm lange Beine im Lieferumfang enthalten, Verlängerungen als Option erhältlich Scotsman Flockeneis ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor- und Industriebereich.
Spezifikation
ISO 9001 | |
626 mm | |
Funktioniert mit entmineralisiertem oder unbehandeltem Wasser | |
50 Hz | |
813 mm | |
535 mm | |
230 V/50 Hz |
25 kg | |
Eismaschine | |
120 mm-Beine | |
Korrosionsbeständiger Edelstahl | |
230 V | |
70 kg/Tag | |
2 Jahre Herstellergarantie |