Learn More
Cytiva IPGPHOR MANIFOLD COMPLETE
Verteilerkit für Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelektrische Fokussiereinheit
Marke: Cytiva 80-6498-38
Includes: Verteiler-Kits enthalten: 1 Reinigungsbürste, 2 Elektrodeneinheiten, 1 Wasserwaage, 20 Probenbecher, 1 Einlegewerkzeug für Probenbecher, 60 Elektrodendochte aus Papier, 60 Pads für Papierbrücken, 1 Verteiler (Keramik oder Kunststoff), 1 Pinzette, 1 60 ml-Reinigungslösung und Benutzerhandbuch
Beschreibung
Verteiler-Kit
- Vereinfachte isoelektrische Fokussierung mehrerer Proben
- Beschleunigte mikropräparative Verarbeitung in Analysen der ersten Dimension
- Gleichzeitige Handhabung von 1 bis 12 IPG-Streifen
- Die Proben-Äquilibrierung kann in derselben Schale durchgeführt werden
- Geeignet für die Verwendung von Papierbrücken
- Gelkapazität: maximal 12 Streifen, Anzahl der Gele: 1 bis 12
- Verteilerleuchte erhältlich in einfach zu handhabendem Polymermaterial für routinemäßige allgemeine Screening-Anwendungen
- Der Keramikverteiler weist einheitliche thermische Eigenschaften auf, die für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden
Spezifikation
Für die strengsten Anwendungen | |
Ettan IPGphor-Verteiler, komplett | |
Keramik | |
1 Stück |
Ettan IPGphor 3 isoelektrische Fokussierung | |
1 x Reinigungsbürste, 2 Elektrodeneinheit, 1 x Wasserwaage, 20 x Probenbecher, 1 Einlegewerkzeug für Probenbecher, 60 Elektrodendochte aus Papier, 60 Pads x für Papierbrücken, 1 x Verteiler, 1 x Pinzette, 1 60 x ml-Reinigungslösung, Benutzerhandbuch | |
1 bis 12 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva IPGPHOR MANIFOLD COMPLETE > Komplettes Verteilerkit; Keramik
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur