Learn More
Mangan-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Mn in 2bis 5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
24.32 CHF - 78.29 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese standard solution
Konzentration 997 to 1003 μg/mL of Mn (2+) in 2% HNO3 (20°C)
Namenshinweis 1 mg/ml Mn in 2% HNO3
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10153830
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
196111000
100 mL
24.32 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10133880
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
196115000
500 mL
78.29 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Manganese standard solution
1 mg/ml Mn in 2% HNO3
Kunststoffflasche
1.0200g/mL
MFCD00011111
101.0°C
Löslichkeit in Wasser: löslich.
Flüssig
Mangan
23930
54.94
997 to 1003 μg/mL of Mn (2+) in 2% HNO3 (20°C)
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Farblos
Mn
-3.0°C
1.02
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
[Mn]
54.94
CHEBI:35154
AAS
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Mangan-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Mn in 2bis 5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals