Learn More
Manganpulver, <10 Mikrometer, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
46.25 CHF - 263.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7439-96-5 |
---|---|
Summenformel | Mn |
Molekulargewicht (g/mol) | 54.94 |
MDL-Nummer | MFCD00011111 |
InChI-Schlüssel | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds |
PubChem CID | 23930 |
ChEBI | CHEBI:35154 |
IUPAC-Name | Mangan |
SMILES | [Mn] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15476745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045098.18 |
50 g |
46.25 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15486745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045098.30 |
250 g |
88.30 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15496745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045098.A1 |
1 kg |
263.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7439-96-5 | |
54.94 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
23930 | |
Mangan |
Mn | |
MFCD00011111 | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compoundsMehr anzeigen | |
CHEBI:35154 | |
[Mn] |
Spezifikation
Manganese | |
7439-96-5 | |
99.6% (Metals basis) | |
MFCD00011111 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
Mangan | |
23930 | |
Pulver |
Grau | |
Gray powder | |
Mn | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
[Mn] | |
54.94 | |
CHEBI:35154 |
Sicherheit und Handhabung
Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
Gehäuse H228-H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-105-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Manganese powder
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Manganese