Learn More
Manganpulver, -325 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363398
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Manganpulver, -325 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363398
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11363398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036315.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
Dichte 7.3g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.95%, metal basis
Menge 25 g
Netzgröße -325 Mesh
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ24K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number036315.22,036315.14
ChargennummerR02K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number036315.22,036315.14
ChargennummerN07K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number036315.22,036315.14
ChargennummerM19K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number036315.22,036315.14
ChargennummerX10J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog Number036315.22,036315.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese
Name des Produkts
Manganpulver, -325 Mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >