Learn More
Manganpulver, -140 +325 Mesh, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334058
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Manganpulver, -140 +325 Mesh, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334058
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11334058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041343.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.6%
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN08F007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog Number041343.14,041343.36,041343.22
ChargennummerA05U004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041343.14,041343.36,041370.14,041343.22
ChargennummerM19B033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041343.14,041343.36,041370.14,041343.22
ChargennummerQ13B002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041343.14,041343.36,041370.14,041343.22
ChargennummerZ04G036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041343.14,041343.36,041370.14,041343.22
Name des Produkts
Manganpulver, -140 +325 Mesh, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >