Learn More
Mangan, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013826.AD
58.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 50 mL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11311379
  • 60.45 CHF / 50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Manganese, plasma standard solution, Specpure™, Mn 1000μg/ml is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1555562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2025 Catalog Number013826.AD,013826.AP,013826.AE
Chargennummer1534063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number013826.AD,013826.AP,013826.AE
Chargennummer1534066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number013826.AD,013826.AP,013826.AE
Chargennummer1523745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number013826.AD,013826.AP,013826.AE
Chargennummer1523495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number013826.AD,013826.AP,013826.AE
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mangan, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ > 50 ml