Learn More
Mangan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Mn 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11362348
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Mn 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362348
100 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11362348
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014413.AE
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011111
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese plasma standard solution
Namenshinweis Mn 10,000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Mn in 5% HNO3
UN-Nummer UN3264
Menge 100 mL
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1544582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number014413.AP,014413.AD,014413.AE
Chargennummer1542172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number014413.AP,014413.AD,014413.AE
Chargennummer1528005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number014413.AP,014413.AD,014413.AE
Chargennummer1518884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog Number014413.AP,014413.AD,014413.AE
Chargennummer1524496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number014413.AP,014413.AD,014413.AE
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese, plasma standard solution, Specpure, Mn 10,000µg/m
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Name des Produkts
Mangan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Mn 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >