Learn More
Manganstücke, unregelmäßig, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371298
Zum Warenkorb hinzufügen
Manganstücke, unregelmäßig, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371298
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11371298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010236.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-96-5
Summenformel Mn
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
MDL-Nummer MFCD00011111
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC-Name Mangan
SMILES [Mn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese
Farbe Grau
Aussehen Gray irregularly shaped pieces
Dichte 7.3g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 250 g
Formelmasse 54.94
Form Unregelmäßig geformte Stückchen
Name des Produkts
Manganstücke, unregelmäßig, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >