Learn More
Manganstücke, reinst, 99.9998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15426765
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Manganstücke, reinst, 99.9998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426765
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 15426765
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045130.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese pieces, 10mm and down, ultrapure
CAS 7439-96-5
Prozentgehaltsbereich 99.9998% (metals basis)
Summenformel Mn
MDL-Nummer MFCD00011111
Menge 25 g
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
InChI-Schlüssel PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
IUPAC-Name Mangan
Molekulargewicht (g/mol) 54.94
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Manganstücke, reinst, 99.9998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >