Learn More
Mangan(IV)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339907
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(IV)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339907
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11339907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042250.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
It is used as an oxidizing agent in organic synthesis such as oxidation of allylic/benzylic alcohols, as a textile dye, as a reducing agent, and as a component of dry cell batteries such as zinc-carbon battery and alkaline battery. It is also used in making pigments for glasses and ceramics, and drier for paints. Further it is used in the manufacture of manganese steel and several manganese derivatives including potassium permanganate, a powerful versatile oxidant. Catalytic hydration of nitriles to amides by flowing through manganese dioxide has been reported. Manganese dioxide supported on inorganic oxide can be used for oxidation of methylamine through CWAO (Catalytic Wet Air Oxidation). It has high potential as highly efficient and robust material for water oxidation reaction (WORs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(IV) oxide
Schmelzpunkt 535°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,5730
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 86.94
Reinheit (%) 99.9%
Dichte 5.026 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerM18I040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer042250.30,042250.A1
ChargennummerP14E001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer042250.30,042250.A1
ChargennummerQ30G042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer042250.30,042250.A1
ChargennummerL10U003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer042250.30,042250.A1
ChargennummerN03D022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer042250.30,042250.A1
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: manganese dioxide
Name des Produkts
Mangan(IV)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >