Learn More
Mangan(IV)-oxid, 99 %, -10-mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
40.70 CHF - 350.75 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11984141
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222581000
100 g Kunststoffflasche
40.70 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11994141
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222585000
500 g Kunststoffflasche
101.51 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11974141
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222580025
2.5 kg Kunststoffflasche
350.75 CHF
2.50 Kilogramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Mangan(IV)-oxid, 99 %, -10-mesh, Thermo Scientific Chemicals