Learn More
Mangan(IV)-oxid, 88 %, elektrolytisch gefällt, aktiv, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10501461
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(IV)-oxid, 88 %, elektrolytisch gefällt, aktiv, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10501461
Marke: Thermo Scientific Acros 203195000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(IV) oxide
Schmelzpunkt 535.0°C
Namenshinweis 88%
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 83% min. (on dried substance) (Iodometry)
Strukturformel MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 14,573
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Formelmasse 86.94
Reinheit (%) 88%
Verpackung Glasflasche
Dichte 5.02
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Artikelnummer203195000,203191000,203190025
ChargennummerA0472993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Artikelnummer203195000,203191000,203190025
ChargennummerA0467906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer203195000,203191000,203190025
ChargennummerA0461624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Artikelnummer203195000,203191000,203190025
ChargennummerA0445231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Artikelnummer203195000,203191000,203190025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(IV) oxide, electrolytically precipitated, active
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Name des Produkts
Mangan(IV)-oxid, 88 %, elektrolytisch gefällt, aktiv, Thermo Scientific Chemicals >