Learn More
Mangan(IV)-oxid,80 bis 85 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10185170
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(IV)-oxid,80 bis 85 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10185170
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10185170
Marke: Thermo Scientific Acros 213490250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1313-13-9 | MnO2 | 86.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-13-9
Summenformel MnO2
Molekulargewicht (g/mol) 86.94
MDL-Nummer MFCD00003463
InChI-Schlüssel NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunsteinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14801
IUPAC-Name Dioxomangan
SMILES O=[Mn]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(IV) oxide
Schmelzpunkt 535.0°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 80-85%
Strukturformel MnO2
Fieser 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202
Merck Index 15, 5795
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid
Formelmasse 86.94
Reinheit (%) 80 to 85%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 5.2g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog Number213490010,213490025,213490250
ChargennummerA0455762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2023 Catalog Number213490010,213490025,213490250
ChargennummerA0449889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog Number
ChargennummerA0401027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number213490010,213490025,213490250
ChargennummerA0398547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number213490010,213490025,213490250
Name des Produkts
Mangan(IV)-oxid,80 bis 85 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >