Learn More
Mangan(III)-acetathydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377288
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(III)-acetathydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377288
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11377288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030519.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
It acts as a mild and selective oxidizing agent in organic synthesis and materials science. Manganese(III) Acetate Dihydrate is also a reagent used for radical cyclizations and α-keto-acetoxylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19513-05-4
Summenformel C6H9MnO6
Molekulargewicht (g/mol) 232.07
MDL-Nummer MFCD00150022
InChI-Schlüssel AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(III) acetate hydrate
Farbe Rosa
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Strukturformel Mn(OOCCH3)3·xH2O
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 232.07 (Anhydrous)
Reinheit (%) 96%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.59 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(III) acetate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese(III) acetate hydrate
Name des Produkts
Mangan(III)-acetathydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >