Learn More
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499577
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499577
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11499577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22081.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10101-68-5 | H8MnO8S | 223.054 g/mol
Manganese(II) sulfate tetrahydrate is an essential mineral used in capsule, tablet and liquid form, which provides essential nutrients like vitamin, protein and in similar nutritional substance. It undergoes electrolysis to give manganese dioxide. Upon oxidation, it gives chemical manganese dioxide (CMD) and finds application in dry- cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mangan(II)-Sulfat-Tetrahydrat ist ein wesentliches Mineral, das in Kapsel-, Tabletten- und flüssiger Form verwendet wird und wesentliche Nährstoffe wie Vitamine, Proteine und ähnliche Nährsubstanzen liefert. Es durchläuft eine Elektrolyse zu Mangandioxid. Nach Oxidation wird es zu chemischem Mangandioxid (CMD) und findet Anwendung in Trockenzellbatterien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Verliert das gesamte Wasser bei 400 bis 450 °. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-68-5
Summenformel H8MnO8S
Molekulargewicht (g/mol) 223.054
MDL-Nummer MFCD00149160
InChI-Schlüssel CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate
PubChem CID 22572548
ChEBI CHEBI:86358
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel MnSO4·4H2O
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 223.06 (151.00 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Manganese(II) sulfate tetrahydrate, Manganese(II) sulfate
Name des Produkts
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >