Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, analytisches Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16625803
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, analytisches Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16625803 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
25 kg
Artikelnummer. 16625803
Marke: Honeywell Fluka 3142525KG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) sulfate monohydrate
Schmelzpunkt 700°C (anhydrous substance)
CAS 10034-96-5
Farbe Rosa
CAS Max. % 1
pH 4 to 6
Menge 25 kg
Summenformel H2MnO5S
Strukturformel MnSO4 · H2O
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Mangan(2+) Hydratsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
Güte ACS
Dichte 2.950 g/cm3 (20°C)
Name des Produkts
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, analytisches Reagenz, Honeywell Fluka™ >