Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
24.75 CHF - 219.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10034-96-5 |
---|---|
Summenformel | H2MnO5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 169.01 |
MDL-Nummer | MFCD00149159 |
InChI-Schlüssel | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
PubChem CID | 177577 |
ChEBI | CHEBI:86364 |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10507562
|
Thermo Scientific Acros
423910050 |
5 g | Glasflasche |
24.75 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10607041
|
Thermo Scientific Acros
423915000 |
500 g | Kunststoffflasche |
67.80 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10053733
|
Thermo Scientific Acros
423910025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
219.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10034-96-5 | |
169.01 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
177577 | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
CHEBI:86364 |
Spezifikation
850.0°C | |
700.0°C | |
Rosa | |
98.0 to 101% (Complexometry) | |
MnSO4·H2O | |
15, 5804 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
169.01 | |
CHEBI:86364 | |
≥98% | |
10.0% to 12.0% |
Manganese(II) sulfate monohydrate | |
10034-96-5 | |
Pulver | |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
Mangan(2+);sulfat;hydrat | |
177577 | |
169.02 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Einatmung.
Verursacht schwere Augenschäden.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OP0893500
- Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.