Learn More
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat, ≥98 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15692100
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat, ≥98 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15692100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15692100
Marke: Honeywell-Fluka 221287100G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Mangansulfat-Monohydrat, Mangan(II)-sulfatmonohydrat, Mangansulfathydrat, Mangan(II)-sulfathydrat, Mangan2+-Sulfatmonohydrat, Mangansulfat USP, Mangan2+-Sulfathydrat, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-sulfatmonohydrat
Menge 100 g
Strukturformel MnSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;hydrat
Formelmasse 169.02 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mangan(II)-sulfat-Tetrahydrat, ≥98 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™ >