Learn More
Mangan(II)-perchlorathexahydrat, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11488420
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(II)-perchlorathexahydrat, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488420
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11488420
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044318.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, is a good oxidizing agent and also acts as an intermediates in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15364-94-0
Summenformel Cl2H12MnO14
Molekulargewicht (g/mol) 361.92
MDL-Nummer MFCD00150255
InChI-Schlüssel AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
PubChem CID 203855
IUPAC-Name Mangan(2+);diperchlorat;hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese (II) perchlorate hexahydrate
Schmelzpunkt 165°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1481
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene,ethyl acetate
Formelmasse 361.93 (253.84 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU23K051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog Number044318.18,044318.09
ChargennummerY09G069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog Number044318.18,044318.09
ChargennummerT12I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2022 Catalog Number044318.18,044318.09
ChargennummerJ06T024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number044318.18,044318.09
ChargennummerK21M23 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number044318.18,044318.09
Name des Produkts
Mangan(II)-perchlorathexahydrat, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >