Learn More
Mangan(II)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
38.29 CHF - 174.87 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1344-43-0 |
---|---|
Summenformel | MnO |
Molekulargewicht (g/mol) | 70.94 |
MDL-Nummer | MFCD00016226 |
InChI-Schlüssel | VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide |
PubChem CID | 14940 |
IUPAC-Name | Oxomangan |
SMILES | O=[Mn] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11904151
|
Thermo Scientific Acros
436970010 |
1 g | Glasflasche |
38.29 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11914151
|
Thermo Scientific Acros
436970100 |
10 g | Glasflasche |
174.87 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
1344-43-0 | |
70.94 | |
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N | |
14940 | |
O=[Mn] |
MnO | |
MFCD00016226 | |
manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide | |
Oxomangan |
Spezifikation
Manganese(II) oxide | |
1344-43-0 | |
Kristallines Pulver und Stückchen | |
MnO | |
manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide | |
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N | |
Oxomangan | |
14940 | |
99.99% |
1650.0°C | |
Grün | |
76.7 to 78.2% (Mn) (Complexometry) | |
MFCD00016226 | |
Solubility in water: insoluble | |
O=[Mn] | |
70.94 | |
70.94 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Sorgfältig ausspülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-695-8
- Manganese(II) oxide