Learn More
Mangan(II)-nitrathydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 15710-66-4 | MnN2O6 | 178.95 g/mol
26.90 CHF - 340.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 15710-66-4
Summenformel MnN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 178.95
MDL-Nummer MFCD00149788
InChI-Schlüssel MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii nitrate hydrate, acmc-1brrd, manganese nitrate hydrate, mn.2no3.h2o, manganese 2+ ion hydrate dinitrate, manganese 2+ hydrate dinitrate, manganese ii nitrate hydrate, puratronic, manganese 2+ nitrate-water 1/2/1
PubChem CID 16211480
SMILES [Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11356917
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010806.04
2 g
26.90 CHF
2 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11366917
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010806.09
10 g
88.75 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11376917
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010806.18
50 g
340.00 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Raw material for electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. Also useful precursors to the oxides of manganese.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
15710-66-4
178.95
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
16211480
MnN2O6
MFCD00149788
manganese ii nitrate hydrate, acmc-1brrd, manganese nitrate hydrate, mn.2no3.h2o, manganese 2+ ion hydrate dinitrate, manganese 2+ hydrate dinitrate, manganese ii nitrate hydrate, puratronic, manganese 2+ nitrate-water 1/2/1
[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Manganese(II) nitrate hydrate
15710-66-4
Kristalline Aggregate
MnN2O6
manganese ii nitrate hydrate, acmc-1brrd, manganese nitrate hydrate, mn.2no3.h2o, manganese 2+ ion hydrate dinitrate, manganese 2+ hydrate dinitrate, manganese ii nitrate hydrate, puratronic, manganese 2+ nitrate-water 1/2/1
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
manganese(2+) dinitrate
16211480
Geruchsneutral
Pink Crystalline Aggregates
∽26°C
Rosa
99.999% (Metal basis)
MFCD00149788
Soluble in water.
[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
178.95
178.95 (Anhydrous)
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H302-H314-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-828-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Mangan(II)-nitrathydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™