Learn More
Mangan(II)-iodid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-33-2
102.00 CHF - 412.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-33-2
MDL-Nummer MFCD00016225
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11363018
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032808.09
10 g
102.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11373018
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
032808.18
50 g
412.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Manganese(II) iodide can be used as a pink pigment or as a source of the manganese ion or iodide ion. It is often used in the lighting industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7790-33-2
MFCD00016225
Spezifikation
Manganese(II) iodide
Anhydrous
Rot nach Weiß
MnI2
14,5732
308.75
Geruchsneutral
5.0 g/mL
638°C
7790-33-2
Pulver
MFCD00016225
Soluble in water with gradual decomposition; Soluble in alcohol
98%
Air, light, and moisture sensitive
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 232-201-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Mangan(II)-iodid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals