Learn More
Mangan(II)-fluorid, rotkristallines Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397207
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(II)-fluorid, rotkristallines Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397207
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11397207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011527.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7782-64-1 | F2Mn | 92.935 g/mol
Manganese(II) fluoride is used in the manufacture of special kinds of glass and lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-64-1
Summenformel F2Mn
Molekulargewicht (g/mol) 92.935
MDL-Nummer MFCD00016222
InChI-Schlüssel CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis
PubChem CID 24528
IUPAC-Name Mangandifluorid
SMILES F[Mn]F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) fluoride
Schmelzpunkt 856°C
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,alcohol. Soluble in dilute HF,conc. HCl or HNO3
Formelmasse 92.93
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.98
Name des Produkts
Mangan(II)-fluorid, rotkristallines Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >