Learn More
Mangan(II)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322418
Verfügbar ab: 25-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(II)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049473
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014464.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7773-01-5 | Cl2Mn | 125.84 g/mol
Manganese(II) chloride is used in formation of an active Mn(0) species useful for radical cyclization reactions. It is used as catalyst, raw material for paint drier and antiknock agent for gasoline. It iis also used in the production of pigments, dyes, car batteries, chemical reagents and trace elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-01-5
Summenformel Cl2Mn
Molekulargewicht (g/mol) 125.84
MDL-Nummer MFCD00011114
InChI-Schlüssel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Spezifikation
Siedepunkt 1190°C
Chemischer Name oder Material Manganese(II) chloride
Schmelzpunkt 650°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Rosa
Physikalische Form Perlen
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel MnCl2
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,5728
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(723g/L at 25 C)
IUPAC-Name Mangan(2+);dichlorid
Formelmasse 125.84
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.977 g/mL
Name des Produkts
Mangan(II)-chlorid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >