Learn More
Mangan(II)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1190.0°C |
Chemischer Name oder Material | Manganese(II) chloride |
Schmelzpunkt | 650.0°C |
Farbe | Rosa |
Physikalische Form | Flocken |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (Complexometry) |
Strukturformel | MnCl2 |
Fieser | 07,222 |
Merck Index | 15, 5793 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0467959 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 271410250,271410025,271412500,271410010 |
A0442821 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 271410250,271410025,271412500,271410010 |
A0463228 | Analysenzertifikat | 19/06/2024 | 271410250,271410025,271412500,271410010 |
A0456059 | Analysenzertifikat | 07/09/2023 | 271410250,271410025,271412500,271410010 |
A0450855 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 271410250,271410025,271412500,271410010 |
Sicherheit und Handhabung
- Manganese(II) chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.