Learn More
Mangan(II)-carbonat, Mn 44 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357887
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mangan(II)-carbonat, Mn 44 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357887
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11357887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014324.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für Pigmente, Lacktrockner.
Pigment, varnish drierManganese(II) carbonate is used as an additive to plant fertilizers, glaze colorant in ceramics, pigment and drier for varnishes. It is also used as an ingredient in welding rod, animal feed additive as well as to prepare other manganese salts and pharmaceuticals. It is also used in medicine as a hematinic and in health foods, in flux and in concrete stains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-62-9
Summenformel CMnO3
Molekulargewicht (g/mol) 114.946
MDL-Nummer MFCD00011116
InChI-Schlüssel XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
PubChem CID 11726
IUPAC-Name Mangan(2+);carbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) carbonate
Schmelzpunkt 350°C (decomposition)
Farbe Braun bis Violett
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich Mn 44% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids.
Formelmasse 114.95
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Light brown to violet powder
Dichte 3.125
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP25L050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number014324.A3,014324.36
Chargennummer61600527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number014324.A3,014324.36
ChargennummerX25I080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 Catalog Number014324.A3,014324.36
Chargennummer10167035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog Number014324.A3,014324.36
ChargennummerD07N30 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014324.A3,014324.36
Name des Produkts
Mangan(II)-carbonat, Mn 44 % min., Thermo Scientific Chemicals >