Learn More
Mangan(II)-bromidhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-20-6 | Br2H8MnO4 | 286.81 g/mol
40.25 CHF - 500.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10031-20-6 |
---|---|
Summenformel | Br2H8MnO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 286.81 |
MDL-Nummer | MFCD00149791 |
InChI-Schlüssel | HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide |
IUPAC-Name | manganese(2+) tetrahydrate dibromide |
SMILES | O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11383758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040245.14 |
25 g |
40.25 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11373758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040245.22 |
100 g |
128.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11363758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040245.36 |
500 g |
500.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis. It can be used in place of palladium in the stille reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10031-20-6 | |
286.81 | |
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dibromide |
Br2H8MnO4 | |
MFCD00149791 | |
manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide | |
O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-] |
Spezifikation
Manganese(II) bromide hydrate | |
10031-20-6 | |
Kristalline Aggregate | |
MFCD00149791 | |
manganese bromide tetrahydrate, unii-8308v6rbj5, manganese ii bromide hexahydrate, manganous bromide tetrahydrate, manganese dibromide tetrahydrate, manganese bromide mnbr2 , tetrahydrate, manganese 2+ ion tetrahydrate dibromide | |
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dibromide | |
214.76 (Anhydrous) | |
Geruchsneutral |
64.3°C (decomposition) | |
Rosa | |
Br2H8MnO4 | |
14,5725 | |
Soluble in water, alcohol | |
O.O.O.O.[Mn++].[Br-].[Br-] | |
286.81 | |
98% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 236-591-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern