Learn More
Mangan(II)-bromid, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13446-03-2 | Br2Mn | 214.76 g/mol
115.58 CHF - 301.50 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13446-03-2 |
---|---|
Summenformel | Br2Mn |
Molekulargewicht (g/mol) | 214.76 |
MDL-Nummer | MFCD00011113 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10388100
|
Thermo Scientific Acros
207860250 |
25 g | Glasflasche |
115.58 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10434555
|
Thermo Scientific Acros
207861000 |
100 g | Glasflasche |
301.50 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13446-03-2 | |
Br2Mn | |
214.76 | |
MFCD00011113 |
Spezifikation
Manganese(II) bromide | |
13446-03-2 | |
Pulver | |
Br2Mn | |
MFCD00011113 | |
Solubility in water: soluble | |
214.76 | |
4.38 |
Anhydrous | |
Rosa | |
99% | |
MnBr2 | |
15, 5790 | |
214.76 | |
99% | |
4.3800g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 236-591-9
- Manganese(II) bromide, anhydrous
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.