Learn More
Mangan(II)-acetattetrahydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as a desiccant, fertilizer and a catalyst. Mordant in dyeing, in the manufacture of bister, as a drier for paints and varnishes, and as an oxidation catalyst. Used for the production of high purity manganese dioxide, manganese oxide hydrate, oxide-based catalysts, and catalysts for oxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Manganese(II) acetate tetrahydrate |
Schmelzpunkt | 80°C |
Farbe | Rosa |
Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | Mn(OOCCH3)2·4H2O |
Merck Index | 14,5724 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,ethanol,and acetic acid. |
Formelmasse | 245.09 (173.03 Anhydrous) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10239560 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 010802.14,010802.06 |
T19H009 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 010802.14,010802.06 |
G09T025 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 010802.14,010802.06 |
P31G037 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 010802.14,010802.06 |
10188018 | Analysenzertifikat | 29/11/2021 | 010802.14,010802.06 |