Learn More
Mangan(II)-acetat-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6156-78-1 | C4H14MnO8 | 245.09 g/mol
30.25 CHF - 149.75 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 6156-78-1
Summenformel C4H14MnO8
Molekulargewicht (g/mol) 245.09
MDL-Nummer MFCD00062552
InChI-Schlüssel CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate tetrahydrate, manganese acetate tetrahydrate, manganous acetate tetrahydrate, unii-9to51d176n, manganese diacetate, tetrahydrate, manganese 2+ diacetate tetrahydrate, acetic acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, manganese ii acetatetetrahydrate, acmc-20akkp
PubChem CID 93021
SMILES O.O.O.O.[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10700911
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
205660250
25 g Kunststoffflasche
30.25 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10082740
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
205665000
500 g Kunststoffflasche
43.01 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10723475
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
205660025
2.5 kg Kunststoffflasche
149.75 CHF
2.50 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Kontaktlinsen entfernen,falls vorhanden und leicht möglich.
Weiter spülen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AI5775000
Produktidentifikator
  • Manganese(II) acetate tetrahydrate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Mangan(II)-acetat-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals